Learn More
Kern Sohn Plastic Box for Weight Set
Artikelnummer. 17372013
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 g to 5 g weights
10 bis 20 g Gewichte
200 g Gewichte
500 g to 1 kg weights
500 g-Gewicht
50 mg-Gewicht
Gewichte von 1 g bis 2 g
Gewichte 10 kg
Gewichte 2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
17372013 Gewichte von 1 g bis 2 g 1 Stück
17361803 50 mg-Gewicht 1 Stück
17342263 1 g to 5 g weights 1 Stück
17372263 10 bis 20 g Gewichte 1 Stück
17381803 200 g Gewichte 1 Stück
17322273 500 g-Gewicht 1 Stück
17352273 Gewichte 2 kg 1 Stück
17392273 Gewichte 10 kg 1 Stück
17372333 500 g to 1 kg weights 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 17372013
Marke: Kern Sohn 317020400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Plastic case for individual weight set.
  • Plastic
  • For button/compact weight design
Spezifikation
Produkttyp Case
Material Plastic
Zur Verwendung mit (Geräte) Class E2 Weights
Aufnahmevermögen Gewichte von 1 g bis 2 g