Learn More
Kern Sohn Plastic Box for Weight Set
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 g to 5 g weights
10 bis 20 g Gewichte
200 g Gewichte
500 g to 1 kg weights
500 g-Gewicht
50 mg-Gewicht
Gewichte von 1 g bis 2 g
Gewichte 10 kg
Gewichte 2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Plastic
- For button/compact weight design
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Case |
| Material | Plastic |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Class E2 Weights |
| Aufnahmevermögen | Gewichte von 1 g bis 2 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.