Learn More
Buerkle™ Kunststoff-Exsikkator
Exsikkatoren aus Kunststoff, bruchfest, leicht und für Vakuen geeignet. Grundplatte und Exsikkatorplatte aus Polypropylen. Der Deckel aus kristallklarem Polycarbonat, mit einem Rückschlagventil und einem Entlüftungsventil. O-Ringdichtung aus Polychlorbutadien-Gummi.
137.00 € - 241.00 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10182391
|
Buerkle™
9791-0200 |
200 mm |
202.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17250654
|
Buerkle™
9791-0150 |
150 mm |
137.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10599973
|
Buerkle™
9791-0250 |
250 mm |
241.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Schlauchanschluss, passend für Schläuche mit Innen- Durchm. 8,5 mm
- Lieferung inkl. O-Ring
- Lochplatte und zusätzliche O-Ringe als Zubehör erhältlich