Learn More
Sperian™ Kunststofffilter
Zum Schutz vor verschiedensten Risiken in vielen Umgebungen. Sperian™ Honeywell™ Plastic RD40 Filter werden niedrig positioniert und stören daher nicht das Sichtfeld.
13.41 € - 31.22 €
Spezifikation
Kartuschentyp | Filter |
---|---|
Anschlusstyp | RD40 |
Produkttyp | Kunststoff-Filter |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12653153
|
Sperian™
1788155 |
Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel - A2B2E2K2 P3 mit großer Kapazität für lang andauernde Arbeiten |
31.22 €
1 Stück |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
12613143
|
Sperian™
1786000 |
Schutz vor Staub und Feinstaub |
13.41 €
1 Stück |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
12663153
|
Sperian™
1788161 |
Schutz gegen Gase/Dämpfe und Partikel - AX große Kapazität für lang andauernde Arbeiten |
22.51 €
1 Stück |
Estimated Shipment: 18-06-2024
Log in to see stock. |
|||||
Beschreibung
- Aus Kunststoff bestehender Körper bietet optimale Beständigkeit
- Geringer Atemwiderstand
- Lieferbar als Modelle mit Schutz gegen durch die Luft verbreitete Partikel, biologische Gefahrenstoffe, Chemikalien, Kontamination und Gas, Dämpfe und Rauch
Spezifikation
Filter | |
RD40 | |
Kunststoff-Filter |