Learn More
bwh Spezialkoffer Kunststoffbodenwanne für Koffer 95600
Artikelnummer. 16699825
Encompass_Preferred
Click to view available options
Farbe:
schwarz
Artikelnummer. 16699825
Marke: bwh Spezialkoffer 95603
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Kunststoffbodenwanne aus hochschlagfestem Polystyrol-Kunststoff mit eingezogenen Rasternuten zur Aufnahme von variabel versetzbaren Zwischenwänden. Darüber eine Abdeckplatte aus einem innovativen Hochleistungsmaterial, kratzfest und extrem leicht.
  • bwh-Kunststoffbodenwanne
  • für bwh-Koffer 95600
  • aus hochschlagfestem Polystyrol
  • mit eingezogenen Rasternuten zur Aufnahme von variabel versetztbarenZwischenwänden, darüber eine Abdeckplatte aus Conpearl
Spezifikation
Farbe schwarz
Material Kunststoff
Zur Verwendung mit (Geräte) Aluminum Frame Case 95600
Einsatztyp Kunststoffwanne individuell gestaltbar, für Artikelnummer 16689825
Breite (angloamerikanisch) 17 in.
Breite (metrisch) 440 mm