Learn More
Julabo™ Mikrofilterkartusche aus Kunststoff
980.00 € - 1345.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SemiChill Umwälzkühler |
---|---|
Typ | Mikro-Filter-Kartusche |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11984778
|
Julabo™
8920016 |
10 μm |
1345.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11944768
|
Julabo™
8920019 |
100 μm |
980.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11994778
|
Julabo™
8920017 |
25 μm |
1345.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11954768
|
Julabo™
8920020 |
250 μm |
980.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11934768
|
Julabo™
8920018 |
40 μm |
980.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SemiChill Umwälzkühler | |
Mikro-Filter-Kartusche |