Learn More
BUCHI Schlauch, Nyflex, D14/8 f.B-191
Marke:  BUCHI 004113
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
Artikelnummer. 10485353
  • 13.75 € / 1 Meter
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
8 mm
Kunststoff
14 mm
Durchsichtig