Learn More
RUBIS Vollkunstoffpinzette
Click to view available options
Spitzenform:
Crochet-Spitze
Feine Spitze
Große Spitze
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PBT-Kunststoff
- Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
- Einfach zu bedienen
- Hohe Präzision
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Rund |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.72 in. |
| Material | PBT Kunststoff |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Produkttyp | Pinzetten |
| Menge (Anzahl pro Karton) | Each |
| Ausführung | Antimagnetisch und isolierend |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.