Learn More
RUBIS Vollkunstoffpinzette
Artikelnummer. 11759594
Encompass_Preferred
Click to view available options
Spitzenform:
Crochet-Spitze
Feine Spitze
Große Spitze
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11759594
Marke: RUBIS K7
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollkunststoffpinzette - PBTP
  • PBT-Kunststoff
  • Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
  • Einfach zu bedienen
  • Hohe Präzision
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
Spezifikation
Spitzenform Feine Spitze
Länge (angloamerikanisch) 4.72 in.
Material PBT Kunststoff
Länge (metrisch) 120 mm
Produkttyp Pinzetten
Menge (Anzahl pro Karton) Je 1
Typ Pinzetten
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.