Learn More
RUBIS Vollkunstoffpinzette
Beschreibung
- PBT-Kunststoff
- Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
- Einfach zu bedienen
- Hohe Präzision
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Große Spitze |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.72 in. |
| Material | PBT Kunststoff |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Produkttyp | Pinzetten |
| Menge (Anzahl pro Karton) | Je 1 |
| Typ | Pinzetten |