Learn More
Kartell™ Konische Polyethylen-Stopfen
Artikelnummer. p-8005837
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8,1mm
10,4mm
12,2mm
16,4mm
25,8mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Schwarz
Standard-Konusverbindung:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26 Konus
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11336364
Marke: Kartell™ 0124100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit sich verjüngendem konischem Boden, der die Abdichtung gewährleistet.
  • Hergestellt aus Polyethylen für eine dichte und sichere Abdichtung
  • Erhaben geprägte, leicht ablesbare Größen
  • Farbcodiert
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN-Normen 12242
Beschreibung Konischer Boden
Standard-Konusverbindung NS 10/19
Farbe Blau
Diameter (Metric) Bottom 8,1mm
Material Polyethylen
Produkttyp Stopfen
Form Fünfeckiges Oberteil