Learn More
Ibidi μ-Plate 96 Well 3D ibiTreat
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
15 Stück
Beschreibung
- A black 96 well plate for high-throughput 3D cell culture and tube formation assays
- bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
- tissue culture treated
- sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | -Well Platte |
| Anzahl Wells | 96 |
| Menge | 15 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.