missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Platelet Factor 4 (58-70), human

Artikelnummer. 16432268
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16432268 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16432268 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1798

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Platelet Factor 4 (58-70), human, a peptide based on the amino acid sequence corresponding to residues 58-70 of platelet factor-4 (PF-4), contains the major heparin-binding domain, which is not sufficient for full antiangiogenic activity.

Spezifikation

CAS 82989-21-7
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht 1572.97 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.