Learn More
Platin 10 wt% Rhodiumdraht, 0.127 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, ISA-Thermoelement Typ S, Standardausführung, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042893.G1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Platinum 10 wt% Rhodium wire | |
Pt:Rh; 90:10 wt% | |
1 m | |
≈0.25g/m |
0.127mm (0.005 in.) dia., ISA Type S Standard Grade Thermocouple | |
MFCD00198186 | |
Odorless | |
Draht |
RUO – Nur für Forschungszwecke