Learn More
Platin 6 Gew.%, Rhodiumdraht 0.33 mm (0.013 Zoll) Durchmesser, ISA-Thermoelement Typ B, Standardausführung, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043025.BW
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Platinum 6 wt% Rhodium wire | |
Pt:Rh; 94:6 wt% | |
50 cm | |
≈0.88g/50cm |
0.33mm (0.013 in.) dia., ISA Type B Standard Grade Thermocouple | |
MFCD00198186 | |
Odorless | |
Draht |
RUO – Nur für Forschungszwecke