missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Platin-Cobalt-Farbe 15, Farbstandard, Lovibond™
Click to view available options
Menge:
500 mL
Spezifikation
Menge | 500 mL |
Geruch | Odorless |
Lösung enthält | Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid |
pH | ∼3 |
Löslichkeit | Mischbar mit Wasser in allen Proportionen |
Physikalische Form | Lösung |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'