Learn More
Platinum-Cobalt (Hazen) 500-Farbstandard, Reagecon
Dient zum Kalibrieren, Steuern, Qualifizieren oder Validieren von Farbmessgeräten
Marke: Reagecon HAZ500
Weitere Details : CAS : 7647-01-0 Netto-Gewicht : 1.01700kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
- Platinum-Kobalt (Hazen) Farbreferenzstandard, Platinum-Kobalt (Hazen) Farbreferenzmaterial
- Diese Norm kann als Platinum-Kobalt, Pt-Co, Hazen oder APHA-Farbe beschrieben werden.
- Alle Beschreibungen sind untereinander austauschbar.
- Dieses Produkt wird in der Wasserindustrie und in mehreren anderen Branchen intensiv eingesetzt.
- Die Norm deckt die Anforderungen der ASTM Methode D1209 ab.
- Dieses Produkt wird gravimetrisch auf Gewichts/Gewicht-Basis hergestellt.
- Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die von den Reagecon-Ingenieuren mit rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
- Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C).
- Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
- Die Konzentration jeder Norm wird mit einem hochleistungsfähigen, kalibrierten Spektralphotometer der Spitzenklasse überprüft.
- Die Kalibrierung des Spektrophotometers wird mit hochreinen ISO Guide34-akkreditierten spektrophotometrischen Normen gesteuert.
Spezifikation
Platinum-Kobalt (Hazen) 50 | |
Flasche aus HDPE GL45 | |
1 l | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- PLATINUM COBALT COLOUR 500
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält Dikaliumhexachloroplatinat, Cobaltdichlorid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid 37%, dipotassium hexachloroplatinate, cobalt dichloride