Learn More
Platinum(II) acetylacetonate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30784634
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30784634 250 mg 250 Milligramm
30777362 25 g 25 Gramm
30780923 5 g 5 Gramm
30771863 1 g 1 Gramm
30777689 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30784634 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD148380250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(II) acetylacetonate
CAS 15170-57-7
Summenformel C10H14O4Pt
MDL-Nummer MFCD00000028
Menge 250 mg
SMILES CC1=O[Pt+2]2(O=C(C)[CH-]1)O=C([CH-]C(C)=O2)C
Molekulargewicht (g/mol) 393.29
Reinheit (%) 98%