Learn More
PLCD4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558263
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15766141
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MASLLQDQLT TDQDLLLMQE GMPMRKVRSK SWKKLRYFRL QNDGMTVWHA RQARGSAKPS FSISDVETIR NGHDSELL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 76%, Rat - 73%.
This gene encodes a member of the delta class of phospholipase C enzymes. Phospholipase C enzymes play a critical role in many cellular processes by hydrolyzing phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate into two intracellular second messengers, inositol 1,4,5-trisphosphate and diacylglycerol. Expression of this gene may be a marker for cancer.
Spezifikation
Spezifikation
PLCD4
Polyclonal
Unconjugated
Plcd4
1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase delta-4; 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase delta-4; 4921507K24Rik; hPLCD4; phosphoinositide phospholipase C delta-4; phosphoinositide phospholipase C-delta-4; phospholipase C delta 4; phospholipase C, delta 4; phospholipase C-delta-4; PLC delta4; Plcd; PLCD4; PLC-delta-4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84812
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BRC7
Plcd4
Recombinant protein corresponding to Human PLCD4