Learn More
Invitrogen™ pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektorkit
pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektorkit
Marke: Invitrogen™ V53406
2814.75 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
Das pLenti7.3⁄V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit enthält den Gateway™-adaptierten ViraPower™ HIPERFORM™ lentiviralen Expressionsvektor, Plenti7.3⁄ V5 -DEST™ für einfaches rekombinationsbasiertes Klonen und High-Level-Expression eines Zielgens in teilenden und nicht teilenden Säugetierzellen. Der pLenti7.3⁄V5-DEST™ Vektor ist mit zwei wichtigen genetischen Elementen ausgestattet, was ihn zu einem HiPerform™ Vektor macht: Das Woodchuck posttranskriptionale regulatorische Element (WPRE) und die zentrale Polypurin-Trakt-(cPPT)-Sequenz aus dem HIV-1-Integrase-Gen erzeugen im Vergleich zu Vektoren, die diese Elemente nicht aufweisen, eine mindestens 4-fache Zunahme der Proteinexpression. Darüber hinaus ermöglicht der Vektor eine genaue Bestimmung des Titer des funktionellen Lentivirus in nur zwei Tagen mit smaragdgrünem fluoreszierendem Protein (EmGFP).Vorteile
Hauptmerkmale
Das Kit enthält
Zugehörige SKU
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke vorgesehen.
Spezifikation
Konstitutiv | |
Plenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektorkit, 1 Kit, Flüssigkeit, CMV-Promoter, V5 Epitope-Tag, GFP-Reporter, lentivirale Bereitstellungsmethode, Gateway™ Klonierungsmethode, Plenti Vektortyp, konstitutives System, Verwendung in der zellulären Bildgebung, Protein-Assays und -Analyse, Proteinexpression | |
pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektor-Kit | |
Keine | |
V5-Epitop-Tag | |
pLenti |
Flüssig | |
CMV | |
GFP (EmGFP) | |
-20 °C | |
1 Kit | |
Proteinbiologie, Proteinexpression, Säugetierexpression, Virusgenbereitstellung, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, zellbasierte Reporterassays, Fluoreszenzprotein-Assays (GFP), Enzym-Reporter-Assays, Proteinassays und -analysen, Fluoreszenzprotein-Assays (z. B. GFP) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.