Learn More
asecos™ Sparanfeuchter Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
Marke:  asecos™ 23136
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.17000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17816386
  • 159.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
  • Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller aus Edelstahl und integrierter Flammensperre
Spezifikation
Spezifikation
0.5 gal.
Gray
7.01 in.
12.01 in.
2.58 lb.
2 L
Edelstahl
178.00 mm
305.00 mm
1.17 kg