Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Plunger replacement for fixed needle headspace
SGE Spritzenersatzkolben für gasdichte Spritzen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 032841
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
- Entwickelt für den spezifischen Spritzenzylinder, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
- Für Thermo Scientific RSH-Autosampler
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
1 ml | |
Thermo RSH Autosampler | |
Gasdicht |