Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Plunger replacement for Thermo RSH autosampler
SGE Spritzenersatzkolben für gasdichte Spritzen
71.40 €
Spezifikation
Material | PTFE (Kolben) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo RSH und CTC RTC Autosamplerspritze |
Anschlusstyp | Gasdicht |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13117966
|
Trajan Scientific and Medical™
0355190 |
10 μl |
71.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13157956
|
Trajan Scientific and Medical™
0355193 |
100 μl |
71.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13167966
|
Trajan Scientific and Medical™
0355191 |
25 μl |
71.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13147956
|
Trajan Scientific and Medical™
0355192 |
50 μl |
71.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
- Entwickelt für den spezifischen Spritzenzylinder, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
Thermo RSH und CTC RTC Autosamplerspritze | |
Gasdicht |