Learn More
PLX7904, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487576
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487576 100 mg 100 Milligramm
16473687 50 mg -
16420148 5 mg -
16407688 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487576 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18997
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PLX7904 is a potent and selective BRAF inhibitor, with IC50 of appr 5 nM against BRAFV600E in mutant RAS expressing cells.
PLX7904 is a potent and selective BRAF inhibitor, with IC50 of appr 5 nM against BRAFV600E in mutant RAS expressing cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PLX7904
CAS 1393465-84-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H22F2N6O3S
Menge 100 mg
Synonym PB04
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.53 mM)
SMILES O=S(NC1=CC=C(F)C(C(C2=CNC3=NC=C(C4=CN=C(C5CC5)N=C4)C=C32)=O)=C1F)(N(CC)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 512.53
Formelmasse 512.53
Reinheit (%) 98.34%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease