missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLX7904, MedChemExpress

Artikelnummer. 16420148
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16420148 5 mg -
16487576 100 mg 100 Milligramm
16473687 50 mg -
16407688 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16420148 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18997

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PLX7904 is a potent and selective BRAF inhibitor, with IC50 of appr 5 nM against BRAFV600E in mutant RAS expressing cells.

PLX7904 is a potent and selective BRAF inhibitor, with IC50 of appr 5 nM against BRAFV600E in mutant RAS expressing cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PLX7904
CAS 1393465-84-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H22F2N6O3S
Menge 5 mg
Synonym PB04
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.53 mM)
SMILES O=S(NC1=CC=C(F)C(C(C2=CNC3=NC=C(C4=CN=C(C5CC5)N=C4)C=C32)=O)=C1F)(N(CC)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 512.53
Formelmasse 512.53
Reinheit (%) 98.34%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.