Learn More
Invitrogen™ PMF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB985)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA557612
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30275565
  • 580.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PMF1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
PMF1 is part of the MIS12 complex which is required for normal chromosome alignment and segregation and kinetochore formation during mitosis. It may act as a cotranscription partner of NFE2L2 involved in regulation of polyamine-induced transcription of SSAT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PMF1
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
PMF1
2600009M07Rik; AL033286; AW060657; Est1p-like protein B (EST1B); Pmf1; PMF-1; polyamine modulated factor 1; polyamine-modulated factor 1; RP11-54H19.4; Unknown (protein for MGC:134238)
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
11243, 67037, 681050
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
24GB985
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q6P1K2, Q9CPV5
PMF1
A synthesized peptide derived from human PMF1 (aa 1-205).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato