Learn More
Invitrogen™ PMF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB985)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Antigen PMF1
Klon 24GB985
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275565
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557612
100 μL
564.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276234
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557613
20 μL
198.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PMF1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
PMF1 is part of the MIS12 complex which is required for normal chromosome alignment and segregation and kinetochore formation during mitosis. It may act as a cotranscription partner of NFE2L2 involved in regulation of polyamine-induced transcription of SSAT.
Spezifikation
Spezifikation
PMF1
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
PMF1
2600009M07Rik; AL033286; AW060657; Est1p-like protein B (EST1B); Pmf1; PMF-1; polyamine modulated factor 1; polyamine-modulated factor 1; RP11-54H19.4; Unknown (protein for MGC:134238)
PMF1
Primary
Affinity chromatography
24GB985
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q6P1K2, Q9CPV5
11243, 67037, 681050
A synthesized peptide derived from human PMF1 (aa 1-205).