Learn More
PMS1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
206.00 € - 470.00 €
Spezifikation
Antigen PMS1
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18663592
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-94782-0.02ml
0.02 mL
206.00 €
0.02 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18683391
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-94782-0.1ml
0.1 mL
470.00 €
0.01 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PMS1 Polyclonal antibody specifically detects PMS1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
PMS1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
DNA Repair, Mismatch Repair, Ovarian Carcinoma Cell Markers
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
5378
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse, Rat
DKFZp781M0253, FLJ98259, HNPCC3, hPMS1, human homolog of yeast mutL, mismatch repair gene PMSL1, PMS1 postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae), PMS1 protein homolog 1, PMSL1DNA mismatch repair protein PMS1, postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 1, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10B, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10E
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 405-619 of human PMS1 (NP_000525.1). DCLNHQISIGDFGYGHCSSEISNIDKNTKNAFQDISMSNVSWENSQTEYSKTCFISSVKHTQSENGNKDHIDESGENEEEAGLENSSEISADEWSRGNILKNSVGENIEPVKILVPEKSLPCKVSNNNYPIPEQMNLNEDSCNKKSNVIDNKSGKVTAYDLLSNRVIKKPMSASALFVQDHRPQFLIENPKTSLEDATLQIEELWKTLSEEEKLK
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.