Learn More
PMSF, MedChemExpress
Beschreibung
PMSF is an irreversible serine/cysteine protease inhibitor commonly used in the preparation of cell lysates.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PMSF |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 329-98-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C7H7FO2S |
| Synonym | Phenylmethylsulfonyl fluoride Benzylsulfonyl fluoride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 250 mg/mL (1435.21 mM; Need ultrasonic) ∣Isopropanol : 60 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=S(CC1=CC=CC=C1)(F)=O |
| Mehr anzeigen |