Learn More
STEMCELL Technologies PneumaCult™-ALI Medium
Descripción
- PneumaCult™-ALI Medium (Catalog #05001) is a serum- and BPE-free medium for the culture of human airway epithelial cells at the air-liquid interface (ALI)
- Airway epithelial cells cultured in PneumaCult™-ALI Medium undergo extensive mucociliary differentiation to form a pseudostratified epithelium that exhibits morphological and functional characteristics similar to those of the human airway in vivo
- PneumaCult™-ALI Medium is also available in a kit that includes 12 mm Transwell™ inserts (Catalog #05021) or 6.5 mm Transwell™ inserts (Catalog #05022)
- Together, PneumaCult™-ALI Medium and PneumaCult™-Ex Plus Medium (Catalog #05040) constitute a fully integrated BPE-free culture system for in vitro human airway modeling
- This robust and defined system is a valuable tool for basic respiratory research, toxicity studies, and drug development
Especificaciones
Especificaciones
| Zelltyp | Airway Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture; Differentiation; Maintenance; Organoid Culture |
| Menge | 1 Kit |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?