Learn More
PNU-282987 S enantiomer free base, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16497967 5 mg
16490166 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16497967 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12560D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PNU-282987 S enantiomer free base is the S-enantiomer of PNU-282987 free base. PNU-282987 is an α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7 nAChR) agonist.
PNU-282987 S enantiomer free base is the S-enantiomer of PNU-282987 free base. PNU-282987 is an α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7 nAChR) agonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PNU-282987 S enantiomer free base
CAS 737727-12-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H17ClN2O
Menge 5 mg
SMILES O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)N[C@H]2C3CCN(CC3)C2
Molekulargewicht (g/mol) 264.75
Formelmasse 264.75
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid