Learn More
MedChemExpress Podofilox
Artikelnummer. 16486796
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16486796 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 16486796 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY15552
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
MedChemExpress Podofilox (Podophyllotoxin) is a potent inhibitor of microtubule assembly and DNA topoisomerase II.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 414.41 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 518-28-5
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.82%
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (241.31 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Podophyllotoxin
Ziel Microtubule/Tubulin
Menge 100 mg