Learn More
POLA2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen POLA2
Konzentration 0.39 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16891375
Unterlagen ansehen
Proteintech
21778-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16881375
Unterlagen ansehen
Proteintech
21778-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a zinc finger protein that may act as a transcription factor. The encoded protein may be part of a BHC histone deacetylase complex. Translocation of this gene with the fibroblast growth factor receptor-1 gene (FGFR1) results in a fusion gene, which may be a cause of stem cell leukemia lymphoma syndrome (SCLL). Several transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
POLA2
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q14181
23649
POLA2 Fusion Protein Ag0271
Primary
-20°C
POLA2
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DNA polymerase alpha subunit B, POLA2
POLA2
IgG
Antigen Affinity Chromatography