Learn More
Polaprezinc, MedChemExpress
Beschreibung
Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polaprezinc |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 107667-60-7 |
| Farbe | White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C9H11N4O3Zn |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Zinc L-carnosine |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 3.37 mg/mL (11.68 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 1-2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Mehr anzeigen |