Learn More
Polidocanol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462369
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16462369 1 g -
16441148 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16462369 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2106
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Polidocanol is a sclerosing agent used successfully to treat extremity and esophageal varices and telangiectasias.
Polidocanol is a sclerosing agent used successfully to treat extremity and esophageal varices and telangiectasias.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polidocanol
CAS 9002-92-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel (C2H4O)nC12H26O
Menge 1 g
Synonym Polyoxyethylene lauryl ether Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES OCCCOCCCCCCCCCCCCC.[n]
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Crystals
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation