Learn More
POLR2F Antibody (OTI2F2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | POLR2F |
|---|---|
| Klon | OTI2F2 |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30306308
|
Novus Biologicals
NBP3-44902-30ul |
30 μL |
256.00 €
30 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30306470
|
Novus Biologicals
NBP3-44902-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
POLR2F Monoclonal antibody specifically detects POLR2F in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| POLR2F | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| DNA-directed RNA polymerase II subunit F, DNA-directed RNA polymerases I, II, and III 14.4 kDa polypeptide, HRBP14.4, II, and III subunit RPABC2, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide F, RNA Polymerase II subunit 14.4 kD, RNA polymerases I, II, and III subunit ABC2, RPB6, RPB6 homolog | |
| Full length human recombiant protein of human POLR2F (NP_068809) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| OTI2F2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 5435 | |
| IgG1 | |
| >95% | |
| Antibody |