Learn More
Poly(Acrylsäure), 63 wt.%-Lösung in Wasser; Molekulargewicht ca. 2,000, Thermo Scientific Chemicals
26.93 € - 340.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 9003-01-4, 79-10-7, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | (C3H4O2)n |
Molekulargewicht (g/mol) | 72.06 |
MDL-Nummer | MFCD00084394 |
InChI-Schlüssel | NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer |
PubChem CID | 6581 |
ChEBI | CHEBI:18308 |
SMILES | OC(=O)C(-*)C-* |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10337460
|
Thermo Scientific Acros
184990050 |
5 g | Glasflasche |
26.93 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10133820
|
Thermo Scientific Acros
184992500 |
250 g | Glasflasche |
191.96 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10082380
|
Thermo Scientific Acros
184995000 |
500 g | Glasflasche |
340.70 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
9003-01-4, 79-10-7, 7732-18-5 | |
72.06 | |
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M | |
6581 | |
OC(=O)C(-*)C-* |
(C3H4O2)n | |
MFCD00084394 | |
acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer | |
CHEBI:18308 |
Spezifikation
Poly(acrylic acid) | |
9003-01-4, 79-10-7, 7732-18-5 | |
100.0°C | |
[-CH2CH(CO2H)-]n | |
1.2300g/mL | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane | |
OC(=O)C(-*)C-* | |
72.06 | |
CHEBI:18308 | |
Echt |
63 wt. % Aqueous Solution | |
Flüssig | |
(C3H4O2)n | |
MFCD00084394 | |
acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer | |
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M | |
Poly(acrylsäure) | |
6581 | |
60.0 to 65.0% (solids) | |
1.23 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AT4680000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
- Poly(acrylic acid), 63 wt% aqueous solution
RUO – Research Use Only