Learn More
Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 4.000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly(propylene glycol) |
Farbe | Grün bis Gelb |
Namenshinweis | Average M.W. 4.000 |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Strukturformel | H[OCH(CH3)CH2]nOH |
Dichte | 1.0000g/mL |
Menge | 5 g |
Infrarotspektrum | Authentic |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4500 to 1.4520 |