Learn More
Poly(propylene glycol) average Mn 400, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30945262
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30945262 500 g
30934685 25 g
30942388 1 kg
30940476 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30945262 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD148603500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Average Mn 400
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(propylene glycol) average Mn 400
CAS 25322-69-4
Summenformel C3nH6n+2On+1
MDL-Nummer MFCD00084446
Menge 500 g
SMILES NONE