Learn More
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
Artikelnummer. 11457883
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Gel:
125 mm
245 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Gel Packungsgröße
11457883 125 mm 1 Stück
11447883 245 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11457883 Lieferant Serva Electrophoresis™ Lieferanten-Nr. 4287402
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Gelanteil (%) 5%
Gel Thickness 0.65 mm
Geltyp IEF
pH-Bereich 3 to 6
Trennung von Protein
Menge 5/Pk.
Länge (metrisch) Gel 125 mm
Breite (metrisch) Gel 125 mm
Produkttyp Seite Homogen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SERVALYT PRECOTES Range pH 3 - 6
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: acrylamide