Learn More
Polyanetholesulfonsäure-Natriumsalz, Reagenzienqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456322 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456322 500 g -
11426322 5 g -
11436322 25 g 25 Gramm
11446322 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11456322 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210292390
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 52993-95-0
Summenformel (C10H11O4SNa)n
MDL-Nummer MFCD00148427
Synonym sodium anethole, benzenesulfonic acid, methoxypropenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium methoxypropenylbenzenesulonate homopolymer, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propen-1-yl-, sodium salt 1:1 , homopolymer
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt
Farbe Weiß
Menge 500 g
Formelmasse (250)n
Güte Reagenz
Physikalische Form Fest