Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Spannverschlüsse aus Polyester, glasfaserverstärkt
557.56 € - 1240.20 €
Spezifikation
Menge | 1/Packung |
---|---|
Material | Polyester-Glas-Verbindung (Klammer), Stahl (Stab) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zum Befestigen von Deckeln an Reaktionsgefäßen und zur Montage auf einem Ständer |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10814541
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06246515 |
150 Laborklemme |
1240.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11556814
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06246506 |
60 Laborklemme |
557.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
1/Packung | |
Polyester-Glas-Verbindung (Klammer), Stahl (Stab) | |
Zum Befestigen von Deckeln an Reaktionsgefäßen und zur Montage auf einem Ständer |