Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Polyester
Selbstlaminierende Polyesteretiketten (B-361) für Desktop-Laserdrucker werden mit einer weißen bedruckbaren oder beschreibbaren Zone und einem durchscheinenden Überlaminierbereich geliefert, um die Grafiken nach Abschluss des Druckvorgangs zu schützen.
Marke: Brady™ 014392
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.53300kg
Beschreibung
- Gute Wischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit
- Einfache Anpassung mit Laserdrucktechnologie
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Betriebstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Laser | |
Asset-Identifikation, Typen- und Bezeichnungsschilder | |
66 mm | |
1008/Packung | |
-40 °C bis +130 °C | |
34 x 64 mm | |
34 mm |
LaserTab Laserbedruckbares Etikett | |
Weiß | |
Polyester | |
Bedruckbares Etikett | |
Laserdrucker | |
3 | |
Rechteck | |
0.023 mm | |
64 mm | |
34.00 mm |