Learn More
Bryson Packaging™ Minigrip™ Polyethylenbeutel
Transparent und ausgezeichnet für den Versand, die Aufbewahrung und als Probenbeutel geeignet.
Marke: Bryson Packaging™ BAJ-360-120S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- In einem breiten Spektrum von Größen/Fassungsvermögen lieferbar
- Mit wiederverschließbaren Bändern
Spezifikation
Wiederverschließbarer Beutel | |
Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben | |
125 mm |
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
190 mm |