Learn More
Masterflex™ Y-Steckverbinder mit Polyethylen-Schlauchanschluss
Ideal für Anwendungen wie Pharmazeutika, Labor, Industrie/Herstellung, Wasserproben, Lebensmittelverarbeitung
33.65 € - 61.55 €
Spezifikation
Produkttyp | Y-Stecknippelverbindung |
---|---|
Beschreibung | Anschlüsse |
Autoklavierbar | Nein |
Material | HDPE |
Sterilisationsmethode | Nur Ethylene Oxide (ETO) |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11770229
|
Masterflex™
30726-03 |
1/8 Zoll |
33.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12848100
|
Masterflex™
30726-07 |
1/2 Zoll |
61.55 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Y-Stecknippelverbindung
- Polyethylen
- 10 Stück/Packung
Spezifikation
Y-Stecknippelverbindung | |
Nein | |
Nur Ethylene Oxide (ETO) |
Anschlüsse | |
HDPE | |
Durchscheinend |