Learn More
Velp Scientifica™ Flasche aus Polyethylen
Velp Scientifica™ Polyethylenflasche zum Einsatz in einem Rührwerk.
17.00 € - 21.50 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15309634
|
Velp Scientifica™
A00001022 |
1 l |
17.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15399624
|
Velp Scientifica™
A00001021 |
2 l |
21.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zur Verwendung im Rotax6.8 Überkopf-Mischer
- Hergestellt aus Polyethylen
Spezifikation
ROTAX | |
Flasche |