Learn More
Carl Roth™ Polyethylen-Etiketts für GHS-Gefahrstoffe
Click to view available options
Angezeigter Text:
Ausrufezeichen-Piktogramm/Achtung/Warning/Attention
Flamme über einem Kreis/Achtung
Flamme über einem Kreis/Gefahr
Flamme/Gefahr
Gasflaschen-Piktogramm/Achtung/Warning/Attention
Gesundheitsgefahr/Achtung
Gesundheitsgefahr/Risiko
Piktogramm Explodierende Bombe/Gefahr/Danger/Danger
Piktogramm Feuer/Achtung/Warning/Attention
Piktogramm Flamme über Kreis/Achtung/Warning/Attention
Umwelt/ Achtung
Sprachen:
Deutsch
Deutsch/Englisch/Französisch
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
Beschreibung
- High-glossy PE-foil
- 100 μm thick
- Permanent adhesive
- Waterproof
- Temperature stable from -20 to +80°C
- Signal words trilingual: German, English, French
- 250 per roll in practical dispenser box
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführung | Hoher Glanz |
| Material | Polyethylene |
| Beständig gegen | Temperature-Resistant |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Dicke | 100 μm |
| Breite (metrisch) | 22 mm |
| Sprachen | Deutsch |
| Angezeigter Text | Gasflaschen-Piktogramm/Achtung/Warning/Attention |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.