Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Weithals-Waschflaschen (PE)
Click to view available options
Fassungsvermögen:500 ml; Verschlussfarbe:Rot
Beschreibung
Der weite Hals erleichtert einfaches und sicheres Einfüllen von Inhalten.
- Aus Polyethylen
- Farbcodierte Kappen für eine einfache Identifizierung
- Kappen mit durchdachtem Design zum Vermeiden von Tropfen
- Geeignet für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
Farbe | Rot |
Enthält | Farbcodierte Kappe |
Material | Polyethylen |
Gewindegröße (metrisch) | Gehäuse GL45 |
Verschlussfarbe | Rot |
Graduierungen | 100 ml |
Closure Included | Ja |
Graduated | Ja |