Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Weithals-Waschflaschen (PE)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Verschlussfarbe:
Rot
Graduierungen:
25 ml
Beschreibung
Der weite Hals erleichtert einfaches und sicheres Einfüllen von Inhalten.
- Aus Polyethylen
- Farbcodierte Kappen für eine einfache Identifizierung
- Kappen mit durchdachtem Design zum Vermeiden von Tropfen
- Geeignet für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
Spezifikation
Produkttyp | Weithalsspülflasche |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 38 mm |
Enthält | Farbcodierte Kappe |
Material | Polyethylen |
Gewindegröße (metrisch) | Gehäuse GL45 |
Verschlussfarbe | Rot |
Graduierungen | 25 ml |
Graduated | Ja |
Öffnung | Weit |