Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Weithalsflaschen, quadratisch
Click to view available options
Fassungsvermögen:50 ml
Beschreibung
- Ungefähre Graduierungen ermöglichen ein reproduzierbares Befüllen ohne Zylinder oder Becher
- Kappen mit einfachem Griff können zur Sicherheit verdrahtet werden
- Geeignet für die Aufbewahrung von Lebensmitteln